missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Phenylthio)methyltriphenylphosphonium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30428337
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428337 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP337000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Phenylthio)methyltriphenylphosphonium Chloride
CAS 13884-92-9
Molekylær formel C25 H22 P S . Cl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22PS.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)21-27-25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C(Sc1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn triphenyl(phenylsulfanylmethyl)phosphanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 420.93
Formel vægt 420.0868
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.