Få mere at vide
(Phenylthio)acetonitril, 98%
Artikelnummer. 11495293
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495293 25 g 25g
11485293 5 g 5g
11405303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12869.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5219-61-4 | C8H7NS | 149,21 g/mol
Anvendelser omfatter, elektron-deficiente aromater gennemgår stedfortrædende nukleofile substitution (VNS) reaktioner med anionen. Molekylet er således ækvivalent med en acetonitril-anionsynthon med thiophenat som den fraspaltelige gruppe. For eksempel giver nitrobenzen i nærværelse af fast NaOH i DMSO overvejende 4-nitrophenylacetonitril sammen med noget af 2-isomeren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendelser omfatter, elektron-deficiente aromater gennemgår stedfortrædende nukleofile substitutionsreaktioner (VNS) med anionen. Molekylet er således ækvivalent med en acetonitril-anionsynthon med thiophenat som den fraspaltelige gruppe. For eksempel giver nitrobenzen i nærværelse af fast NaOH i DMSO overvejende 4-nitrophenylacetonitril sammen med noget af 2-isomeren.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5219-61-4
Molekylær formel C8H7NS
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00019831
InChI nøgle QMJWPWCKRKHUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylthio acetonitrile, phenylthioacetonitrile, 2-phenylthio acetonitrile, acetonitrile, phenylthio, phenylmercaptoacetonitrile, cyanomethyl phenyl sulfide, 2-phenylsulfanyl acetonitrile, 2-phenylthioethanenitrile, acmc-209ky7, phenylmercapto acetonitrile
PubChem CID 78891
IUPAC navn 2-phenylsulfanylacetonitril
SMIL N#CCSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Phenylthio)acetonitrile
Tæthed 1.142
Kogepunkt 146°C to 147°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.582
Mængde 25 g
Beilstein 2042078
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 149.22
Procent renhed 98%