Få mere at vide
(Phenylthio)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445946
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445946 25 g 25g
11455946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22280.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-04-8 | C8H7O2S | 167.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-04-8
Molekylær formel C8H7O2S
Molekylvægt (g/mol) 167.20
MDL nummer MFCD00004355
InChI nøgle MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylthio acetic acid, thiophenoxyacetic acid, 2-phenylthio acetic acid, phenylthioglycolic acid, phenylmercaptoacetic acid, 2-phenylsulfanyl acetic acid, phenylsulfanyl acetic acid, acetic acid, phenylthio, phenylmercapto acetic acid, carboxymethyl phenyl sulfide
PubChem CID 59541
IUPAC navn 2-phenylsulfanyleddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Phenylthio)acetic acid
Smeltepunkt 61°C to 66°C
Lugt Stench
Mængde 25 g
Beilstein 2045072
Formel vægt 168.22
Procent renhed 97%