Få mere at vide
(Phenylthio)acetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Phenylthio)acetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 66616-26-0 |
| Molekylær formel | C12H18O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Phenylthio)acetaldehyde Diethyl Acetal, [(2,2-Diethoxyethyl)thio]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2S/c1-3-13-12(14-4-2)10-15-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CSC1=CC=CC=C1)OCC |
| IUPAC navn | (2,2-diethoxyethyl)(phenyl)sulfane |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.34 |
| Formel vægt | 226.1 |