Få mere at vide
Phenylsulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-11-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H6 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid, 17-120A, 1: PN: WO2020008043 SEQID: 105 claimed sequence, Alkylbenzenesulfonate, Benzenemonosulfonic acid, Benzenesulfonic acid (surfactant), Benzensulfonic acid, Besylic acid, BSA, BW 70, Nansa 63B, Phenylsulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.18 |
| Vis mere |