Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylsuccinic anhydride |
| Smeltepunkt | 53°C to 55°C |
| Kogepunkt | 191°C to 192°C (12.0 mmHg) |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 176.17 |
| Procent renhed | 99% |