Få mere at vide
Phenylsuccininsyre, TRC
Artikelnummer. 30410270
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30410270 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30410270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3368632.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylsuccinic Acid
CAS 635-51-8
Molekylær formel C10 H10 O4
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Phenylbutanedioic Acid, (RS)-Phenylsuccinic Acid, (±)-2-Phenylsuccinic Acid, (±)-Phenylsuccinic Acid, 2-Phenylsuccinic Acid, DL-Phenylsuccinic Acid, NSC 11342, NSC 16635, Phenylsuccinic Acid, alpha-Phenylsuccinic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)CC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylbutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 194.184
Formel vægt 194.058