Få mere at vide
(+/-)-Phenylsuccininsyre, 98%
Artikelnummer. 11453994
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453994 100 g 100g
11443994 25 g 25g
11463994 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453994 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11971.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.93 DKK
    553.65 DKK / 100g
    Spare 61.28 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 635-51-8 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-51-8
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00004256
InChI nøgle LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
PubChem CID 95459
IUPAC navn 2-phenylbutandisyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Phenylsuccinic acid
Smeltepunkt 167 °C til 169 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1875051
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%