Få mere at vide
Phenylsilan, TRC
Artikelnummer. 30409890
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30409890 25 g
1 options
Artikelnummer. 30409890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33677525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylsilane
CAS 694-53-1
Molekylær formel C6H8Si
Mængde 25 g
Synonym Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047
InChI formel InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
SMIL [SiH3]c1ccccc1
IUPAC navn phenylsilan
Molekylvægt (g/mol) 108.21
Formel vægt 108.0395