Få mere at vide
Phenylsilan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylsilane |
| CAS | 694-53-1 |
| Molekylær formel | C6H8Si |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3 |
| SMIL | [SiH3]c1ccccc1 |
| IUPAC navn | phenylsilan |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.21 |
| Formel vægt | 108.0395 |