Få mere at vide
Phenylsilan, 97+%
Artikelnummer. 11965831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965831 100 mL Glasflaske 100ml
10063450 5 mL Glasflaske 5ml
10151181 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11965831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291691000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 694-53-1 | C6H8Si | 108,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-53-1
Molekylær formel C6H8Si
Molekylvægt (g/mol) 108.22
InChI nøgle XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
IUPAC navn phenylsilicium
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylsilane
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 120.0°C
Flammepunkt 7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SiH3
Brydningsindeks 1.5100 to 1.5120
Mængde 100 mL
Beilstein 03,1198
Fieser 05,523; 17,284
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 108.22
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.