Få mere at vide
Phenylsilan, 97%
Artikelnummer. 11409016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409016 25 g 25g
11499006 5 g 5g
11419016 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17901.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 694-53-1 | C6 H8 Si | 108,22 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Kontakt med vand frigiver en brandfarlig alkohol. Opløseligt i vand (Kontakt med vand frigiver brændbare gasser) og mest almindelige organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-53-1
Molekylær formel C6 H8 Si
Molekylvægt (g/mol) 108.22
MDL nummer MFCD00013478
InChI nøgle XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
IUPAC navn phenylsilicium
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si]
Tekniske data
Kogepunkt 120 °C
Kemisk navn eller materiale Phenylsilane
Mængde 25 g
FN nummer UN3399
Flammepunkt 7 °C (45 °F)
Opløselighedsinformation Kontakt med vand frigiver en brandfarlig alkohol. Opløselig i vand (Kontakt med vand frigiver brandfarlige gasser) og de mest almindelige organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 108.22
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.5105
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.88
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylsilane