Få mere at vide
Phenylselenylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10083443 1 g Glasflaske 1g
10347740 10 g Glasflaske 10g
10672023 25 g Glasflaske 25g
10201293 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10083443 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179510010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5707-04-0 | C6H5ClSe | 191.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5707-04-0
Molekylær formel C6H5ClSe
Molekylvægt (g/mol) 191.53
MDL nummer MFCD00000478
InChI nøgle WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
PubChem CID 21928
IUPAC navn phenylselenhypochlorit
SMIL Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylselenyl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 61.0°C to 65.0°C
Farve Orange
Kogepunkt 120.0°C (20.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SeCl
Mængde 1 g
Beilstein 06, III, 1110
Fieser 05,518; 06,459; 07,286; 09,25; 11,33; 13,26; 16,19; 17,26
Formel vægt 191.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylselenyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.