Få mere at vide
Phenylselenylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylselenyl Bromide |
| CAS | 34837-55-3 |
| Molekylær formel | C6 H6 Br Se |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMIL | Br=[Se]c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (phenyl-3-selanylidene λ)-λ3-bromane |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.976 |
| Formel vægt | 236.882 |