Få mere at vide
Phenylselenylbromid, TRC
Artikelnummer. 30417550
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30417550 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30417550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3368252.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylselenyl Bromide
CAS 34837-55-3
Molekylær formel C6 H6 Br Se
Mængde 2.5 g
Synonym Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMIL Br=[Se]c1ccccc1
IUPAC navn (phenyl-3-selanylidene λ)-λ3-bromane
Molekylvægt (g/mol) 236.976
Formel vægt 236.882