Få mere at vide
Phenylselenylbromid, 98%
Artikelnummer. 10328120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10328120 5 g Glasflaske 5g
10713421 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10328120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223060050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34837-55-3
Molekylær formel C6H5BrSe
Molekylvægt (g/mol) 235.97
MDL nummer MFCD00000047
InChI nøgle LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
IUPAC navn phenyl selenohypobromit
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylselenyl bromide
Navn note 98%
Smeltepunkt 60°C to 62°C
Farve Sort til Brun
Kogepunkt 107°C to 108°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SeBr
Mængde 5 g
Beilstein 06, II, 319
Fieser 06,459; 07,286; 11,33; 13,26; 01,1047; 11,487; 16,272
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 235.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller