Få mere at vide
Phenylselenol, 97%
Artikelnummer. 10183360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183360 10 g Glasflaske 10g
10177693 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10183360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123520100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 645-96-5 | C6H6Se | 157 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-96-5
Molekylær formel C6H6Se
Molekylvægt (g/mol) 157
MDL nummer MFCD00000001
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylselenol
Navn note 98%
Farve Gul
Kogepunkt 183,0 °C
Flammepunkt 70 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SeH
Brydningsindeks 1,6150 til 1,6180
Mængde 10 g
Formel vægt 157
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –