Få mere at vide
Phenylselenol, 90+%
Beskrivelse
Det anvendes til reaktioner af phenylselenol og dets anion. Benzeneselenol kan anvendes som startreagens i syntesen af monoseleno-substituerede 1,3-diener. Det kan anvendes til syntese af kationiske chalcogenolato-brokoblede dirutheniumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes til reaktioner af phenylselenol og dets anion. Benzeneselenol kan anvendes som startreagens i syntesen af monoseleno-substituerede 1,3-diener. Det kan anvendes til syntese af kationiske chalcogenolato-brokoblede dirutheniumkomplekser.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylselenol |
| Tæthed | 1.479 |
| Kogepunkt | 71 °C til 72 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.612 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3440 |
| Beilstein | 385715 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |