Få mere at vide
Phenylselenin-anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30334573
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30334573 1 g
1 options
Artikelnummer. 30334573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3981901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Molekylær formel C12 H10 O3 Se2
Mængde 1 g
Synonym Phenylseleninic Anhydride
InChI formel InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn phenylseleninylbenzeneselenininat
Molekylvægt (g/mol) 360.126
Formel vægt 361.896