Få mere at vide
Phenylselenenyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11431910
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431910 5 g 5g
11441910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12751.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5707-04-0 | C6H5ClSe | 191.53 g/mol
Phenylselenenylchlorid anvendes til fremstilling af (cyclobut-1-enylselanyl)benzen. Det er et vigtigt alsidigt reagens, der bruges i organisk syntese. Ydermere tjener det som en nyttig synthon for 2-aminoalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylselenenylchlorid anvendes til fremstilling af (cyclobut-1-enylselanyl)benzen. Det er et vigtigt alsidigt reagens, der bruges i organisk syntese. Ydermere tjener det som en nyttig synthon for 2-aminoalkoholer.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5707-04-0
Molekylær formel C6H5ClSe
Molekylvægt (g/mol) 191.53
MDL nummer MFCD00000478
InChI nøgle WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
PubChem CID 21928
IUPAC navn phenylselenhypochlorit
SMIL Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylselenenyl chloride
Smeltepunkt 60°C to 65°C
Kogepunkt 120°C (20 mmHg)
Lugt Stench
Mængde 5 g
FN nummer UN2928
Beilstein 1237091
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 191.52
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylselenyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroselenobenzene