Få mere at vide
Phenylselenenylbromid, 98%
Artikelnummer. 11454030
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454030 1 g 1g
11433884 5 g 5g
11443884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11906.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235,981 g/mol
Ansat i syntesen af enoner ved selenenylering afα -cyanoketoner med lithiumnaphthalenid. Phenylselenylbromid blev anvendt til fremstilling af exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalen-1,3-dion og endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalen-1,3-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ansat i syntesen af enoner ved selenenylering afα -cyanoketoner med lithiumnaphthalenid. Phenylselenylbromid blev anvendt til fremstilling af exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalen-1,3-dion og endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalen-1,3-dion.
Opløselighed Opløselig i
toluen, meget svag turbiditet.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra luft og vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34837-55-3
Molekylær formel C6H5BrSe
Molekylvægt (g/mol) 235.981
MDL nummer MFCD00000047
InChI nøgle LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
IUPAC navn phenyl selenohypobromit
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylselenenyl bromide
Smeltepunkt 56°C to 62°C
Kogepunkt 107°C to 108°C (15 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2928
Beilstein 2039772
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in toluene,very faint turbidity.
Formel vægt 235.98
Procent renhed 98%