Få mere at vide
Phenylpropiolsyre, 98+%
Artikelnummer. 11452158
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452158 50 g 50g
11442158 10 g 10g
11474030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15163.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 637-44-5 | C9H6O2 | 146,15 g/mol
Phenylpropiolsyre bruges som farmaceutiske mellemprodukter, laboratoriekemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylpropiolsyre bruges som farmaceutiske mellemprodukter, laboratoriekemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-44-5
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.15
MDL nummer MFCD00004361
InChI nøgle XNERWVPQCYSMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpropiolic acid, 3-phenylpropiolic acid, phenylpropynoic acid, 3-phenylpropynoic acid, 2-propynoic acid, 3-phenyl, phenylacetylenecarboxylic acid, 3-phenyl-2-propynoic acid, phenylacetylene monocarboxylic acid, propiolic acid, 3-phenyl, phenyl propiolic acid
PubChem CID 69475
IUPAC navn 3-phenylprop-2-ynsyre
SMIL OC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylpropiolic acid
Smeltepunkt 135 °C til 138 °C
Mængde 50 g
Beilstein 742587
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 146.15
Procent renhed ≥98%