Få mere at vide
Phenylphosphonic Dichloride, TRC
Artikelnummer. 30428639
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428639 5 g
1 options
Artikelnummer. 30428639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3377155G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylphosphonic Dichloride
CAS 824-72-6
Molekylær formel C6H5Cl2OP
Mængde 5 g
Synonym P-Phenylphosphonic dichloride, Benzenephosphonic dichlorideBenzenephosphonyl chloride, Dichlorophenylphosphine oxide, NSC 66477Phenyldichlorophosphine oxide
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL ClP(=O)(Cl)c1ccccc1
IUPAC navn dichlorophosphorylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 194.98
Formel vægt 193.9455