Få mere at vide
Phenylphosphondichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10512151 250 mL Glasflaske 250ml
10679833 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130802500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-72-6
Molekylær formel C6H5Cl2OP
Molekylvægt (g/mol) 194.98
MDL nummer MFCD00002070
InChI nøgle IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
PubChem CID 69990
IUPAC navn dichlorphosphorylbenzen
SMIL ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylphosphonic dichloride
Navn note 97%
Smeltepunkt 3.0°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 258.0°C
Flammepunkt 204°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5P(O)Cl2
Brydningsindeks 1.5570 to 1.5610
Mængde 250 mL
Beilstein 16, 804
Fieser 01,846; 16,284
Specifik vægtfylde 1.39
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 194.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske