Få mere at vide
Phenylphosphonic dichloride, 90+%
Artikelnummer. 11404844
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404844 50 g 50g
11414844 250 g 250g
11494834 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404844 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13777.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194.98 g/mol
Phenylphosphondichlorid anvendes til fremstilling af 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepan-2-oxid. Ydermere fungerer det som et effektivt reagens til den chlorinative dehydrering af nogle heterocykliske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylphosphondichlorid anvendes til fremstilling af 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepan-2-oxid. Ydermere fungerer det som et effektivt reagens til den chlorinative dehydrering af nogle heterocykliske forbindelser.
Opløselighed Blandbar med
benzen, chloroform, dimethylsulfoxid og carbontetrachlorid.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-72-6
Molekylær formel C6H5Cl2OP
Molekylvægt (g/mol) 194.98
MDL nummer MFCD00002070
InChI nøgle IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
PubChem CID 69990
IUPAC navn dichlorphosphorylbenzen
SMIL ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylphosphonic dichloride
Smeltepunkt 1°C to 3°C
Tæthed 1.379
Kogepunkt 258°C
Flammepunkt 204°C (399°F)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1072240
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,chloroform,dimethyl sulfoxide and carbon tetrachloride.
Formel vægt 194.99
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylphosphonic dichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylphosphonic dichloride