Få mere at vide
Phenylphosphonsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Phenylphosphonsyreadditiv brugt sammen med Noyoris katalysator til oxidation af sulfider til sulfoner. Anvendes som tilsætning af umættet polyester PU-harpiks. Det kan også tilføjes til nylon for at forbedre dets polymerisationsgrad. Det kan bruges som ekstremt trykmiddel af glidecreme; bruges som katalysator for carboxylsyre& alkohol reaktion; det kan bruges som brandhæmmende behandling af fiber anvendte asganiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Phenylfosfonsyre-tilsætningsstof, brugt sammen med Noyori-katalysator′til oxidation af sulfider til sulfoner. Brugt som tilsætningsstof til umættet polyester PU-harpiks. Det kan også tilsættes nylon for at forbedre dets polymerisationsgrad. Det kan bruges som ekstremt tryk-smøremiddel; bruges som katalysator for karboxylsyre-alkoholreaktion & ; det kan bruges som brandhæmmende behandling af fibermaterialer, der bruges i asganiske materialer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en velforseglet beholder. Opbevar væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylphosphonic acid |
| Smeltepunkt | 160 °C til 162 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2245168 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 158.09 |
| Procent renhed | 98% |