Få mere at vide
Phenylphosphinsyre, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704553 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10704553 5 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10704553 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130780050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylphosphinic acid
Navn note 99%
CAS 1779-48-2
Smeltepunkt 82.0°C to 87.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 180.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7O2P
Lineær formel C6H5P(O)(OH)H
MDL nummer MFCD00002131
Mængde 5 g
Beilstein 16, 791
Synonym phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7.7g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,hexane,ccl4
InChI nøgle MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OP(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn hydroxy-oxo-phenylphosphanium
Molekylvægt (g/mol) 142.09
PubChem CID 6327116
Formel vægt 142.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylphosphinic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.