Få mere at vide
Phenylphosphinic acid, 98%
Artikelnummer. 11418047
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418047 100 g 100g
11428047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17453.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1779-48-2 | C6H7O2P | 142.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1779-48-2
Molekylær formel C6H7O2P
Molekylvægt (g/mol) 142.09
MDL nummer MFCD00002131
InChI nøgle MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
PubChem CID 6327116
IUPAC navn hydroxy-oxo-phenylphosphanium
SMIL OP(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylphosphinic acid
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2802244
Formel vægt 142.1
Procent renhed 98%