Få mere at vide
Phenylmethylsulfonylfluorid, TRC
Artikelnummer. 30411899
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30411899 25 g
1 options
Artikelnummer. 30411899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33754525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmethylsulfonyl Fluoride
CAS 329-98-6
Molekylær formel C7H7FO2S
Mængde 25 g
Synonym α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride
InChI formel InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMIL C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
IUPAC navn fenylmetansulfonylfluorid
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Formel vægt 174.0151