Få mere at vide
Phenylmethylsulfonylfluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylmethylsulfonyl Fluoride |
| CAS | 329-98-6 |
| Molekylær formel | C7H7FO2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F |
| IUPAC navn | fenylmetansulfonylfluorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vægt | 174.0151 |