missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenylmethyl ester N-[(3aS,4R,6S,6aR)-tetrahydro-6-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]-Carbamic acid, TRC

Artikelnummer. 30414071
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414071 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31922110G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenylmethyl ester N-[(3aS,4R,6S,6aR)-tetrahydro-6-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]-Carbamic acid
CAS 274693-53-7
Molekylær formel C16H21NO5
Mængde 10 g
Synonym Carbamic acid','[(3aS,4R,6S,6aR)-tetrahydro-6-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]-','phenylmethyl ester (9CI), Benzyl [(3aS,4R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C16H21NO5/c1-16(2)21-13-11(8-12(18)14(13)22-16)17-15(19)20-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-14,18H,8-9H2,1-2H3,(H,17,19)/t11-,12+,13+,14-/m1/s1
SMIL O[C@H]1C[C@@H](NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@@]31[H]
IUPAC navn benzyl N-[(3aR,4S,6R,6aS)-4-hydroxy-2,2-dimethyl-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-6-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 307.34
Formel vægt 307.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.