missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenylmethyl Ester 2-[1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl] Hydrazinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30416311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416311 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4318655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenylmethyl Ester 2-[1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl] Hydrazinecarboxylic Acid
CAS 1281895-71-3
Molekylær formel C25H32N2O7
Mængde 5 mg
Synonym 2-[1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-phenylmethyl Ester Hydrazinecarboxylic acidPhenylmethyl 2-[1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]hydrazinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C25H32N2O7/c1-6-19(7-2)34-23(29)25(3,22(28)18-13-14-20(31-4)21(15-18)32-5)27-26-24(30)33-16-17-11-9-8-10-12-17/h8-15,19,27H,6-7,16H2,1-5H3,(H,26,30)/t25-/m1/s1
SMIL CCC(CC)OC(=O)[C@](C)(NNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)c2ccc(OC)c(OC)c2
IUPAC navn pentan-3-yl (2R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-3-oxo-2-(2-phenylmethoxycarbonylhydrazinyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 472.54
Formel vægt 472.221
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.