missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-(phenylmethyl)-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosyl)-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-(phenylmethyl)-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 71208-12-3 |
| Molekylær formel | C36H45NO15 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H45NO15/c1-20(38)37-29-32(30(43)27(18-44-16-25-12-8-6-9-13-25)50-35(29)46-17-26-14-10-7-11-15-26)52-36-34(49-24(5)42)33(48-23(4)41)31(47-22(3)40)28(51-36)19-45-21(2)39/h6-15,27-36,43H,16-19H2,1-5H3,(H,37,38)/t27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-hydroxy-2-phenylmethoxy-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 731.74 |
| Formel vægt | 731.2789 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?