Få mere at vide
Phenylkviksølv(II)chlorid, 96%, Hg 63.5%
Beskrivelse
Reaktionen af phenylkviksølv (II) chlorid med acetophenonethiosemicarbazon (Hatsc) i ethanol i 1: 1 molforhold undergår symmetri og danner produkterne, HgCl2 (Hatse) 2 og Ph2Hg i stedet for den forventede forbindelse PhHgCl (Hatse). En ny metode til bestemmelse af chloridion er baseret på dannelsen af phenylkviksølv(II)chlorid, dets ekstraktion til chloroform og reaktion med natriumdiethyldithiocarbamat til dannelse af phenylkviksølv(II)diethyldithiocarbamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylmercury(II) chloride |
| Smeltepunkt | 246 °C til 250 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2026 |
| Merck Index | 14,7301 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen, ether, pyridin; Meget let opløseligt i vand |
| Formel vægt | 313.18 |
| Procent renhed | 96% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Hg 63.5% |
| Vis mere |