Få mere at vide
Phenylkviksølv(II)chlorid, 96%, Hg 63.5%
Artikelnummer. 11314287
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314287 10 g 10g
11324287 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 037113.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-56-1 | C6H5ClHg | 313,15 g/mol
Reaktionen af phenylkviksølv (II) chlorid med acetophenonethiosemicarbazon (Hatsc) i ethanol i 1: 1 molforhold undergår symmetri og danner produkterne, HgCl2 (Hatse) 2 og Ph2Hg i stedet for den forventede forbindelse PhHgCl (Hatse). En ny metode til bestemmelse af chloridion er baseret på dannelsen af phenylkviksølv(II)chlorid, dets ekstraktion til chloroform og reaktion med natriumdiethyldithiocarbamat til dannelse af phenylkviksølv(II)diethyldithiocarbamat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-56-1
Molekylær formel C6H5ClHg
Molekylvægt (g/mol) 313.15
MDL nummer MFCD00000463
InChI nøgle AWGTVRDHKJQFAX-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmercuric chloride, agrenal, phenylmercury chloride, mercury, chlorophenyl, hexason, mercutal, merfazin, stopspot, agronal, mersolite 2
PubChem CID 7511
IUPAC navn chlor(phenyl)kviksølv
SMIL Cl[Hg]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmercury(II) chloride
Smeltepunkt 246°C to 250°C
Farve Hvid
Mængde 10 g
FN nummer UN2026
Merck Index 14,7301
Opløselighedsinformation Soluble in benzene, ether, pyridine; Very slightly soluble in water
Formel vægt 313.18
Procent renhed 96%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hg 63.5%
Fysisk form Pulver