Få mere at vide
Phenylkviksølvacetat, 98%
Artikelnummer. 11344297
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344297 50 g 50g
11334297 10 g 10g
11354297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 037125.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-38-4 | C8H8HgO2 | 336,742 g/mol
Phenylkviksølvacetat fungerer som svangerskabsforebyggende gel og skum, injicerbar opløsning, huddesinfektionsmiddel og i kosmetiske produkter såsom hårshampooer, mundskyllevand og tandpastaer. Det bruges ligeledes som konserveringsmiddel i dåsemale, øjencremer og dråber. Det fungerer som en katalysator i polyurethansystemer. Det bruges også som katalysator i 3M fleksible polyurethangulve af tartanmærke, der var almindelige i skolegymnastiksale. Det virker som en antitranspirant, når det påføres plantens blade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-38-4
Molekylær formel C8H8HgO2
Molekylvægt (g/mol) 336.742
MDL nummer MFCD00008691
InChI nøgle XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmercuric acetate, phenylmercury acetate, acetoxyphenylmercury, anticon, liquiphene, dyanacide, gallotox, hostaquik, kwiksan, meracen
PubChem CID 16682730
ChEBI CHEBI:27684
IUPAC navn acetyloxy(phenyl)kviksølv
SMIL CC(=O)O[Hg]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmercury acetate
Smeltepunkt 146°C to 153°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 2.4 g/mL
Lugt Odorless
Lineær formel C6H5HgOCOCH3
Mængde 50 g
FN nummer UN1674
Beilstein 3662930
Merck Index 14,7300
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene and glacial acetic acid; Slightly soluble in water.
Formel vægt 336.74
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver