Få mere at vide
Phenylmercuric Acetat, TRC
Artikelnummer. 30414302
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30414302 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30414302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33563525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl-mercury-acetate
CAS 62-38-4
Molekylær formel C8 H8 Hg O2
Mængde 25 g
Synonym Phenylmercuric acetate, (Acetato-κO)phenylmercury, (Acetato)phenylmercury, (Acetato-O)phenylmercury, Phenylmercury Acetate, Acetatophenylmercury, Phenylmercury Deriv. Acetic Acid, Acetoxyphenylmercury, Agrosan, Agrosan D, Algimycin 200, Anticon, Antimucin WBR, Antimucin WDR, (Acetoxymercurio)benzene, Bufen, Bufen 30, Ceresol, Contra Creme, Femma, Fungicide R, Fungitox OR, Hexasan, Hexasan (fungicide), Intercide 60, Intercide PMA 18, Liquiphene, Lorophyn, Meracen, Mercron, Mercuriphenyl acetate, Mercuron, Mergal A 25, Mersolite 8, Mersolite D, NSC 35670, NSC 61321, Neantina, Norforms, Nuodex PMA 18, Nylmerate, PMA, PMA (fungicide), PMA 220, PMAC, PMAS, Panomatic, Parasan, Parasan (bactericide), Phenylmercuric acetate, Phix, Programin, Quicksan, Ruberon, Samtol, Sanitized SPG, Sanmicron, Scutl, Seed Dressing R, Seedtox, Setrete, Spruce Seal, Tag, Tag 331, Tag Fungicide, Tag HL 331, Trigosan, Troysan 30, Troysan PMA 30, Verdasan, Volpar, Zaprawa Nasienna R, Ziarnik
InChI formel InChI=1S/C6H5.C2H4O2.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
SMIL CC(=O)O[Hg]c1ccccc1
IUPAC navn Acetyloxy(phenyl)kviksølv
Molekylvægt (g/mol) 336.74
Formel vægt 338.0231