missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenylmalonic Acid Mono-5-indanyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30411274
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411274 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP338340100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenylmalonic Acid Mono-5-indanyl Ester
CAS 27932-00-9
Molekylær formel C18H16O4
Mængde 100 mg
Synonym 5-Indanol Hydrogen Phenylmalonate, Phenylpropanedioic Acid mono(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl) Ester, 2-Phenylpropanedioic Acid 1-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl) Ester
InChI formel InChI=1S/C18H16O4/c19-17(20)16(13-5-2-1-3-6-13)18(21)22-15-10-9-12-7-4-8-14(12)11-15/h1-3,5-6,9-11,16H,4,7-8H2,(H,19,20)
SMIL O=C(C(C1=CC=CC=C1)C(OC2=CC=C3C(CCC3)=C2)=O)O
IUPAC navn 3-((2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)oxy)-3-oxo-2-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 296.32
Formel vægt 296.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.