Få mere at vide
Phenylmaleinanhydrid, 99%
Artikelnummer. 11365416 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11365416 1 g Glasflaske 1g
10812631 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365416 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310400010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
CAS: 36122-35-7 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36122-35-7
Molekylær formel C10H6O3
Molekylvægt (g/mol) 174.16
MDL nummer MFCD00015472
InChI nøgle QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmaleic anhydride, 3-phenyl-furan-2,5-dione, 3-phenyl-2,5-furandione, 3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2,5-furandione, 3-phenyl, phenylmaleicanhydride, phenylmalecanhydrde, acmc-20ajwi, phenyl maleic anhydride, phenyl-maleic anhydride
PubChem CID 99174
IUPAC navn 3-phenylfuran-2,5-dion
SMIL O=C1OC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmaleic anhydride
Smeltepunkt 119,0 °C til 122,0 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 122,0 °C til 125,0 °C (0,2 Torr)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Nåle eller pulver