Få mere at vide
Phenylmagnesiumbromid, 3M i æter, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472967
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472967 100 mL -
15482967 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087326.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Grignard reagens
Grignard-reagens Phenylmagnesiumbromid er et vigtigt reagens kaldet Grignard-reagens, der bruges til syntese af organiske og oraganometalliske reaktioner. Det bruges til at fremstille phenylarylsulfider, sulfoxider og sulfoner. Det virker som en stærk syre og Lewis syre og gennemgår additionsreaktion med mange umættede funktionelle grupper. Det er involveret i syntesen af endefunktionaliserede regioregulære poly(3-alkylthiophen)er, 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, o-substituerede benzophenoner og 6-benzyl-1,3,3-trimethyl]-2-2-oxabicyklo. Ud over dette bruges det til monalkylering af primære aminer for at få sekundære aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-58-3
Molekylær formel C6H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 181.32
MDL nummer MFCD00000038
InChI nøgle ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
SMIL Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmagnesium bromide
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.14 g/mL
Lugt Ether-like
Mængde 100 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive; May form a Precipitate
Opløselighedsinformation Miscible with terahydrofuran.
IUPAC navn brom(phenyl)magnesium
Formel vægt 181.31
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3M in ether
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylmagnesium bromide, 3M in ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether, Phenylmagnesium bromide