Få mere at vide
Phenylmagnesiumbromid, 3M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410938
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410938 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15410938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54729.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-58-3 | C6H5BrMg | 181.32 g/mol
Phenylmagnesiumbromid er det egnede reagens, der anvendes til syntesen af endefunktionaliserede regioregulære poly(3-alkylthiophen)er. Det kan bruges til syntese af 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, (3-(2-Dithiobenzoat-propionyl)-refragmenteringspolymerisationsadditions-methyl-methiobenzoat-propionyl) (RAFT)-silanmiddel, serie af o-substituerede benzophenoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylmagnesiumbromid er det egnede reagens, der anvendes til syntese af endefunktionaliserede regioregulære poly(3-alkylthiophen)er. Det kan anvendes til syntese af 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, 6-benzyl-1,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmagnesium bromide
CAS 100-58-3
Molekylær formel C6H5BrMg
Lineær formel C6H5MgBr
MDL nummer MFCD00000038
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=CC=C1
IUPAC navn magnesium;benzen;bromid
Molekylvægt (g/mol) 181.32
PubChem CID 66852
Formel vægt 181.31
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3M in 2-MeTHF