Få mere at vide
Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME, AcroSeal™
Artikelnummer. p-4813601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 12625017
Brand: Thermo Scientific Acros 445961000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100-58-3 | C6H5BrMg | 181.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-58-3, 5614-37-9
Molekylær formel C6H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 181.32
MDL nummer MFCD00000038
InChI nøgle ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
IUPAC navn magnesium;benzen;bromid
SMIL Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmagnesium bromide
Flammepunkt −1°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C6H5MgBr
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 181.31
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.