Få mere at vide
Phenylmagnesiumbromid, 1,6M opløsning i CPME, AcroSeal™
Artikelnummer. 12635017 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12635017 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
12625017 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12635017 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445968000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 100-58-3 | C6H5BrMg | 181,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-58-3 , 5614-37-9
Molekylær formel C6H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 181.32
MDL nummer MFCD00000038
InChI nøgle ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
IUPAC navn magnesium;benzen;bromid
SMIL Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylmagnesium bromide
Flammepunkt −1 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C6H5MgBr
Mængde 800 mL
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 181.31
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.