Få mere at vide
Phenylhydrazin hydrochlorid, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12990484 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12990484 250 mL 250ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12990484 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 152 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    921.29 DKK / 250ml
    Spare 228.71 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
CAS 59-88-1
Molekylær formel C6H9ClN2
MDL nummer MFCD00012924
Mængde 250 mL
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
InChI nøgle JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC navn hydrogenphenylhydrazinchlorid
Molekylvægt (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylhydrazine hydrochloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1064501 (RP 152)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i