Få mere at vide
Phenylhydrazin Hydrochlorid (1:1), TRC
Artikelnummer. 30415284
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30415284 50 g
1 options
Artikelnummer. 30415284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33511050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylhydrazine Hydrochloride (1:1)
CAS 59-88-1
Molekylær formel C6 H8 N2 . Cl H
Mængde 50 g
Synonym Hydrazine','phenyl-','hydrochloride (1:1), Hydrazine','phenyl-','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Phenylhydrazinium chloride, N-Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
InChI formel InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
SMIL Cl.NNc1ccccc1
IUPAC navn phenylhydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 144.6
Formel vægt 144.0454