Få mere at vide
Phenylguanidine Carbonate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylguanidine Carbonate Salt |
| CAS | 14018-90-7 |
| Molekylær formel | C7H9N3 . X (CH2O3) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Phenylguanidinecarbonate; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3.CH2O3/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h1-5H,(H4,8,9,10);(H2,2,3,4) |
| SMIL | NC(=N)Nc1ccccc1.[O-]C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | carbonic acid;1-phenylguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.19 |
| Formel vægt | 197.08 |