Få mere at vide
Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate, 98+%
Artikelnummer. 15493989
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493989 250 mg 250mg
15483989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61386.MD
Request Bulk or Custom Format
Inhibitor af proteintyrosinkinase og er cytotoksisk for cancercellelinjer
Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamat er en potent og specifik hæmmer af nuklear transkriptionsfaktor, NF-κ B, aktivering. Det har vist sig signifikant at undertrykke lipoxygenase-vejen i arachidonsyremetabolismen under inflammation. Det hæmmer HIV-1-integrase og hæmmer også proliferation af transformerede celler. Det inducerer apoptose i transformerede fibroblaster og interfererer med EGF-signaltransduktion, der påvirker både proteinkinase C og ornithin-decarboxylaseaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamat er en potent og specifik hæmmer af nuklear transkriptionsfaktor, NF-κ B, aktivering. Det har vist sig signifikant at undertrykke lipoxygenase-vejen i arachidonsyremetabolismen under inflammation. Det hæmmer HIV-1-integrase og hæmmer også proliferation af transformerede celler. Det inducerer apoptose i transformerede fibroblaster og interfererer med EGF-signaltransduktion, der påvirker både proteinkinase C og ornithin-decarboxylaseaktivitet.
Opløselighed
Opløselig i ethylacetat ved 50 mg/ml. Opløselig i DMSO og ethanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104594-70-9
Molekylær formel C17H16O4
Molekylvægt (g/mol) 284.31
MDL nummer MFCD00866470
InChI nøgle SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Synonym caffeic acid phenethyl ester, phenethyl caffeate, cape, capeee, phenethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, phenylethyl caffeate, unii-g960r9s5sk, caffeic acid phenylethyl ester, 2-phenylethyl caffeate, caffeic acid 2-phenylethyl ester
PubChem CID 5281787
ChEBI CHEBI:8062
IUPAC navn 2-phenylethyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoat
SMIL OC1=CC=C(\C=C\C(=O)OCCC2=CC=CC=C2)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate
Smeltepunkt 127°C to 129°C
Farve Hvid til gul
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate at 50mg/ml; Soluble in DMSO and ethanol.
Formel vægt 284.31
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver