Få mere at vide
Phenylephrone-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylephrone-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1246819-29-3 |
| Molekylær formel | C9H9D3ClNO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methyl-d3-amino)ethanone Hydrochloride, 3'-Hydroxy-2-(methyl-d3)aminoacetophenone Hydrochloride, Phenylephrine Imp. C (EP)-d3','Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMIL | OC1=CC=CC(C(CNC([2H])([2H])[2H])=O)=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.67 |
| Formel vægt | 204.0745 |