Få mere at vide
Phenylephrin, Mikromol™
Artikelnummer. 17990606
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17990606 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17990606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0287.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenylephrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylephrine
CAS 59-42-7
Analyt- eller komponentnavne Phenylephrine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
SMIL CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 167,0946 g/mol