Få mere at vide
Phenylephrin, Mikromol™
Beskrivelse
Phenylephrin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylephrine |
| CAS | 59-42-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenylephrine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol |
| Vis mere |