Få mere at vide
Phenylephrin-maleinsyre-addukt-hydrochlorid (2-[6-(3-hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]eddikesyre-hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17910576
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17910576 25 mg
17950646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17910576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Phenylephrin-maleinsyre-addukt-hydrochlorid (2-[6-(3-hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]eddikesyre-hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride
CAS 2575516-52-6
Analyt- eller komponentnavne 2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 N O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-(Carboxymethyl)-6-(3-hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-4-ium Chloride, PEMA (phenylephrine maleic acid adduct)
InChI formel InChI=1S/C13H15NO5.ClH/c1-14-7-11(8-3-2-4-9(15)5-8)19-13(18)10(14)6-12(16)17;/h2-5,10-11,15H,6-7H2,1H3,(H,16,17);1H
SMIL Cl.CN1CC(OC(=O)C1CC(=O)O)c2cccc(O)c2
IUPAC navn 2-[6-(3-hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorfolin-3-yl]eddikesyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 301.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 301.0717 g/mol